Läs mer
VACUUBRAND™ KF DN 40mm Aluminium Liten Fläns Med Slangmunstycke
Produktkod. p-8004122 Handla allt Vacuubrand Produkter
För användning med:
För 10 mm slang ID
För 15 mm slang ID
Produktkod. 10340262
Brand: VACUUBRAND™ 20662522
Bara null kvar
Specifikationer
För användning med För 10 mm slang ID
Material Aluminium
Kvantitet 1 vardera
Storlek KF DN 40 mm
Typ Liten fläns