Läs mer
Kieselgur, ren, tvättad med syra, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
Förpackning:
Plastfat
Plastic Powder Jar
Förpackningsstorlek:
1kg
500g
Specifikationer
Specifikationer
| Fysisk form | Solid |
| Färg | Gray |
| Kvantitet | 500 g |
| pH | 9 to 10 |
| CAS | 61790-53-2 |
| Förpackning | Plastic Powder Jar |
| Molekylformel | O2Si |
| MDL-nummer | 132803 |