Läs mer
DiscoverX KILR™ Hut78 Cell Pool
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
2 injektionsflaskor
Beskrivning
The KILR Hut78 cell pool is a stable, engineered target cell pool which more closely reflects the heterogeneous native protein expression of tumor environments, used to measure direct cell death mediated by immunooncology treatments (e.g. checkpoint inhibitors, checkpoint agonists, bispecifics, CAR-T, and more) via Antibody Dependent Cell-mediated Cytotoxicity (ADCC), Complement Dependent Cytotoxicity (CDC), and Antibody Dependent Cell Phagocytosis (ADCP). This product uses EFC technology. The cell pool is a heterogeneous population of Hut78 cells that overexpress a PL-tagged housekeeping gene. Once the cells have been lysed by effector cells, PL is released to the media, where EA contained in the detection kit produces an EFC signal proportional to the level of PL released. This allows for calculation of percent lysis of the KILR cell pool. This stable cell pool is provided as two vials of cryopreserved cells.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysinträde | Cytoxicity |
| Celllinje | HUT78 |
| För användning med (applikation) | Cell Pools |
| Kvantitet | 2 injektionsflaskor |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.