Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
20 mm enkla kulturrör
25 mm odlingsrör med släta ändar
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
- För enkla odlingsrör
- Håll rörets innehåll sterilt utan att behöva plugga i bomull
- Polypropen
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trycklock |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Färg | Klart |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 18 mm enkla kulturrör |
| Disponibel | Återanvändbar |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur