Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kim-Kap™ Stängningar
Färg:
Blått
Gult
Klart
Naturlig
Rött
För användning med (utrustning):
13 mm enkla kulturrör
16 mm enkla kulturrör
18 mm enkla kulturrör
20 mm enkla kulturrör
25 mm odlingsrör med släta ändar
38 mm enkla kulturrör
Förpackningsstorlek:
1 L
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
Beskrivning
Finns i naturlig (klar) eller val av fyra färger
- For plain-end culture tubes
- Keep tube contents sterile without need for cotton plugging
- Polypropylene
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Push Cap |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Färg | Naturlig |
| Sterilitet | Non-sterile |
| För användning med (utrustning) | 25 mm odlingsrör med släta ändar |
| Disponibel | Reusable |