Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med PTFE-beklädd gummifodrad skruvlock
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
Kapacitet (metrisk):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 288
Beskrivning
Svart fenollock med PTFE-beklädd gummifoder
- Vit markeringsfläck
- Svart fenollock
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ VI, klass B |
| Stängningsfärg | Svart |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 8 ml |
| Längd (metrisk) | 100 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Liner material | PTFE, Gummi |
| Trådstorlek | 13-415 |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| Visa mer |