Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med gummifodrad skruvlock
Produktkod. 11748283
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 mL
12 ml
16 mL
20 mL
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 24
Paket med 288
Produktkod. 11748283
Brand: DWK Life Sciences 4506638200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Svart fenollock med inert gummifoder
  • Vit markeringsfläck
  • Katt. Nr. 14-930C rör är lämpligt för bestämning av insulin enligt metoden av Alving, Rubin och Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ASTM E982, typ VI, klass A
Stängningsfärg Svart
Stängningsmaterial Fenol
Kapacitet (metrisk) 160 ml
Längd (metrisk) 200 mm
Material Borsilikatglas
Etiketttyp Markeringspunkt
Liner material Gummi
Trådstorlek 38-430
Diameter (metrisk) 38 mm
Förslutningstyp Skruvlock