Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Återanvändbara rör med gummifodrad skruvlock
Diameter (metrisk):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
38 mm
Längd (metrisk):
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Kapacitet (metrisk):
8 mL
12 ml
16 mL
20 mL
25 mL
30 ml
50 ml
70 ml
160 ml
Trådstorlek:
13-415
15-415
18-415
24-410
38-430
Förpackningsstorlek:
Paket med 144
Paket med 192
Paket med 24
Paket med 288
Beskrivning
Svart fenollock med inert gummifoder
- Vit markeringsfläck
- Katt. Nr. 14-930C rör är lämpligt för bestämning av insulin enligt metoden av Alving, Rubin och Millor ( Journal of Biological Chemistry [1939], 127, 3)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E982, typ VI, klass A |
| Stängningsfärg | Svart |
| Stängningsmaterial | Fenol |
| Kapacitet (metrisk) | 20 mL |
| Längd (metrisk) | 150 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Etiketttyp | Markeringspunkt |
| Liner material | Gummi |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Diameter (metrisk) | 16 mm |
| Visa mer |