Läs mer
KleenGuard™ Unispec™ II Safety Glasses
Linsfärg:
Clear
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Beskrivning
- Low-cost wraparound protection with one-piece clear polycarbonate lens
- Uncoated clear frame
- Side shields provide added protection
Uppfyllande
Meets ANSI Z87.1+ 2010 standards
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE Approved, ANSI Z87.1/CSA Z94.3 |
| Linsbeläggning | Uncoated |
| Linsfärg | Clear |
| Produkttyp | Safety Glasses |
| Material | Plastic |
| Disponibel | Reusable |
| Linsmaterial | Plastic |
| Rammaterial | Plastic |
| UV-skydd | UV400 |
| Ramtyp | Frameless |