Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationsflaskor med skruvgänga i glas
Material (liner):
Foil/Cork
Folie/kork
Pappersfolie
Poly tätningskon
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Korkbakad folie
Skruvlock
Stängningsstorlek:
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Beskrivning
Tillverkad av klart KG-33 borosilikatglas
Olika kapsylmaterial och foder tillgängliga.
Beställningsinfo
Flaskor är förpackade i cellulära brickor med alfanumeriska koordinater för snabb och enkel identifiering. Brickor är krymplindade för att bevara renheten. Varje bricka innehåller 100 flaskor, fem brickor per låda. Kepsar kommer i polyetenpåsar om 100 st.
Specifikationer
Specifikationer
| Material (liner) | Skummad polyeten |
| Färg | Vitt |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| För användning med (applikation) | Snabb och enkel identifiering |
| Förpackningstyp | Cellulära brickor |
| Volym (engelska) | 0,67 oz. |
| Produktlinje | Kimble |
| Volym (metrisk) Totalt | 20 mL |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Visa mer |