Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ 20 ml scintillationsflaskor med skruvgänga i glas
Produktkod. p-206184
Material (liner):
Foil/Cork
Folie/kork
Pappersfolie
Poly tätningskon
Skummad polyeten
Stängningsmaterial:
Polypropen
Urea
Förslutningstyp:
Fäst skruvlock
Korkbakad folie
Skruvlock
Stängningsstorlek:
22 mm
24 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 500
Produktkod. 10278244
Brand: DWK Life Sciences 7450320
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tillverkad av klart KG-33 borosilikatglas
Olika kapsylmaterial och foder tillgängliga.
Beställningsinfo
Flaskor är förpackade i cellulära brickor med alfanumeriska koordinater för snabb och enkel identifiering. Brickor är krymplindade för att bevara renheten. Varje bricka innehåller 100 flaskor, fem brickor per låda. Kepsar kommer i polyetenpåsar om 100 st.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material (liner) Foil/Cork
Färg White
Diameter (metrisk) Yttre 27 mm
Material Borosilicate Glass
Volym (metrisk) 20 mL
För användning med (applikation) Fast and easy identification
Antal per förpackning 500
Förpackningstyp Cellular Trays
Volym (engelska) 0.67 oz.
Stängningsmaterial Urea
Förslutningstyp Korkbakad folie
Höjd (metrisk) 57 mm
Certifikat och efterlevnad ASTM E438
Stängningsstorlek 24 mm