Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Amberskruvgängaflaskor med påsatta lock, 0,06 tum. Silikon Septa
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 72
Beskrivning
- Tillverkad av bärnstensfärgat 33 expansionsborosilikatglas
- Vita polypropenförslutningar med öppen topp fäst
- Flaskor förpackade i korrugerade brickor med skiljeväggar
- PTFE-tjocklek: 0,005 tum.
- Silikongummitjocklek: 0,06 tum.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 28 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 20 mL |
| Septum | Röd PTFE/vit silikon |
| Trådstil | Skruva |
| Volym (engelska) | 5.4 dr. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Förslutningstyp | Skruvlock (öppen topp) |
| Höjd (metrisk) | 57 mm |