Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Soxhlet-apparat med Allihn-kondensor, komplett enhet
Produktkod. p-145623
Kapacitet (engelska):
16,9 oz.
Standard Taper Joint Top:
55/50
Höjd (engelska):
28,34 tum.
Längd (engelska) rör:
1,96 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15304407
Brand: DWK Life Sciences 2400550
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad från Fed. Spec. NNN-F-240
  • Komplett montering inkluderar 09-551-10 Series Allihn kondensor, 09-553 Series Soxhlet extraktionsrör med standard konisk 24/40 koppling i botten, 09-552 Series kolv
  • Allt sammankopplat med utbytbara jordförband
  • Slanganslutningar på kondensorn accepterar 0,31 tum. ID (8 mm) flexibel slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Pappersfingerborg (dia. 43 x 123 mm H)
Produkttyp Extraktionsapparatenhet
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Kapacitet (engelska) 16,9 oz.
Inkluderar Allihn kondensor, soxhlet utsugsrör
Standard Taper Joint Top 55/50
Höjd (engelska) 28,34 tum.
Höjd (metrisk) 72 cm
Längd (engelska) rör 1,96 tum.
Längd (metrisk) rör 5 cm