Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Accuform™ SSR™ Standard Glass Vials
Volym (metrisk):
2 ml
Beskrivning
- Borosilicate glass construction for chemical resistance
- Large opening tops for easy access of contents
- Less than 10μL of dead space
- Smooth, conical interior surfaces facilitate complete sample recovery
- Smooth bottom allows for 2D barcoding
- Black phenolic caps work with media bottles and screw-thread vials
- Offered in two different styles—stand and straight sided
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (metrisk) Yttre | 13 mm |
| Material | Borosilicate Glass |
| Volym (metrisk) | 2 ml |
| För användning med (applikation) | Ideal for high throughput screening |
| Stil | Conical |
| Volym (engelska) | 0.5 dr. |
| Förslutningstyp | Screw Cap (Open-top) |
| Höjd (metrisk) | 39 mm |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A |
| Typ | SSR™ Standard Vials |
| Visa mer |