Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Adsorption/jonbyteskolonner
Produktkod. p-61185
Längd (metrisk):
300 mm
400 mm
500 mm
600 mm
Diameter (metrisk) Inre:
11 mm
19 mm
22 mm
25 mm
41 mm
Kolumnkapacitet:
20 mL
110 mL
250 mL
790 mL
Inkluderar:
Friterad skiva
Utan friterad skiva
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11887413
Brand: DWK Life Sciences 4203200213
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med eller utan friterad skiva
  • Borsilikatglas
  • Förseglad frittad skiva med grov porositet (40 μtill 60 m) stöder packning i kolonner i K420320-serien
  • Använd glasull för att stödja packning i kolonner i K420300-serien (förpackning ingår ej)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (applikation) Många separationer i adsorptions- och jonbyteskromatografi
Diameter (metrisk) Inre 11 mm
Typ Adsorptions-/jonbyteskromatografikolonn
Porstorlek 40 till 60μ m
Kolumnkapacitet 20 mL
Längd (metrisk) 300 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar Utan friterad skiva