Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering
Material:
Borsilikatglas
Friterat glas
Glas
Rostfritt stål
Typ:
Glasstöd
Glasstödbas
Mikrofiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Mikrofiltreringsenhet 1000mL
- Tratt, 4000mL
- Kolv, borosilikatglas, 47 mm
- Glasstöd och jordfog 90mm
- Anodiserad aluminiumklämma och filtreringskolv
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringsenhet |
| Material | Friterat glas |
| Typ | Glasstöd |
| Längd (metrisk) | 47 mm |