Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering
Produktkod. 11878522
Material:
Borsilikatglas
Friterat glas
Glas
Rostfritt stål
Typ:
Glasstöd
Glasstödbas
Mikrofiltreringsenhet
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11878522
Brand: DWK Life Sciences 9538010001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använda Kimble™ Hårdvara för mikrofiltrering vid filtrering av stora volymer viskösa eller proteinhaltiga lösningar för att ge maximal flödeshastighet.
47 mm glasstödbas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-Ware 47 mm mikrofiltreringsenhet
Material Glas
Standard konisk fog 40/35
Typ Glasstödbas
Längd (metrisk) 47 mm