Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Filtreringsenheter: Kolvar med sidoarm, nr 2 slanganslutning
Produktkod. 11883173
Kapacitet (metrisk):
125 mL
1000 mL
4000 mL
Standard konisk fog:
5
8
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11883173
Brand: DWK Life Sciences 9537604000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Borosilikatglaskolv med sidoarm, slanganslutning nr 2.
DWK Life Sciences Kimble Kontes Filtreringsenheter: Kolvar med sidoarm, slanganslutning nr 2, anslutningstyper: slanganslutning nr 2, borosilikatglas, Beskrivning: filtreringskolv
Beställningsinfo
Inkluderar inte gummipropp och slang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4000 mL
Material Borsilikatglas
Inkluderar Nr 2 Slanganslutning
Produkttyp Filtreringskolv
Standard konisk fog 8
Kvantitet 1/Cs.