Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ FlexColumn Ekonomikolumner Flödesadaptrar
Produktkod. 11798232
För användning med:
10 mm ID FlexColumn
15 mm ID FlexColumn
25 mm ID FlexColumn
Förpackningsstorlek:
Varje
Product Code. 11798232
Brand: DWK Life Sciences 4204151000
Only null left
Add to basket
Add to basket
Konvertera standard FlexColumn™ kolumner till justerbara sängvolymkolonner
Inkluderar
  • PTFE-elueringskanyl
  • Polyacetal kropp
  • Viton™ O-ringstätning
  • Ett ersättningsstöd av μpolyeten på 20 m
Order Info
Ytterligare sängstöd kan beställas i förpackningar om 10 st (se K420415-1001, -1501, -2501).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Typ Flödeskontrolladapter
För användning med (applikation) Koncentration och pH-gradienter, omvänt flöde och gravitationsflödesseparation
Inkluderar 0,062 tum ytterdiameter FEP PTFE-slang, Viton™ FKM O-ringstätning, ersättande 20um porositet HDPE sängstöd
För användning med 10 mm ID FlexColumn
Total längd (metrisk) 140 mm
Material Polyacetal, HDPE