Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Gasballongadaptrar av glasplugg
Standard konisk led nr.:
24/40
Höjd (engelska):
5,98 tum
Bredd (engelska):
2,67 tum.
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kimble-Chase Kontes™ Glasplugg Gasballongadapter
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | USP Typ I, ASTM E438, typ I, klass A |
| För användning med (applikation) | För skyddande förvaring i sammanfogade kärl |
| Passar till slang-ID (engelska) | 0,25 tum |
| Passar till slang-ID (metrisk) | 6.35mm |
| Höjd (engelska) | 5,98 tum |
| Höjd (metrisk) | 152mm |
| Inkluderar | Slanganslutning 1, ballong |
| Material | Borsilikatglas |
| Produkttyp | Inloppsadapter |
| Standard konisk led nr. | 24/40 |
| Visa mer |