Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Rostfritt stål
Polypropen
Inkluderar:
100 mikrorör
utan mikrorör
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase och Pyrogen-fri
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Beskrivning
Används för att återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mala mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Disponibel Pellet Pestle
- Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
- Finns med eller utan 100 mikrorör
- Mikrorör har samma egenskaper och kommer individuellt förpackade för att säkerställa renhet
- Längd på mortelstöt med spets, 7 cm (2,75 tum)
- Autoklaverbart CTFE-polymerhuvud med en axel i rostfritt stål
- Stötstötens längd med spets, 6 cm (2,5 tum) för 0,5 ml storlek; 14 cm (5,59 tum) för 1,5 ml storlek
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 0,05 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Material | Polypropen |
| Produkttyp | Pellet Pestle |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mal mjuk vävnad i mikrocentrifugrör |
| Längd (engelska) | 2,75 tum |
| Dnase Free | RNase, DNase och Pyrogen-fri |
| Inkluderar | utan mikrorör |
| Längd (metrisk) | 70mm |
| Visa mer |