Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Pellet Pestle™
Produktkod. p-155789
Kapacitet (metrisk):
0,5 ml
1,5 ml
Material:
CTFE/Rostfritt stål
Polypropen
Inkluderar:
100 mikrorör
utan mikrorör
Dnase Free:
Nej
RNase, DNase och Pyrogen-fri
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Varje
Produktkod. 11888502
Brand: DWK Life Sciences 7495160500
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mala mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Disponibel Pellet Pestle
  • Välj autoklaverbar polypropen eller RNase-, DNase-, pyrogenfritt material (tillverkat under M5 .5 [Klass 10 000] renrumsförhållanden)
  • Finns med eller utan 100 mikrorör
  • Mikrorör har samma egenskaper och kommer individuellt förpackade för att säkerställa renhet
  • Längd på mortelstöt med spets, 7 cm (2,75 tum)
Återanvändbar Pellet Pestle
  • Autoklaverbart CTFE-polymerhuvud med en axel i rostfritt stål
  • Stötstötens längd med spets, 6 cm (2,5 tum) för 0,5 ml storlek; 14 cm (5,59 tum) för 1,5 ml storlek
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Kapacitet (engelska) 0,01 oz.
Kapacitet (metrisk) 0,5 ml
Material CTFE/Rostfritt stål
Produkttyp Pellet Pestle
Disponibel Återanvändbar
För användning med (applikation) Återsuspendera protein- och DNA-pellets eller mal mjuk vävnad i mikrocentrifugrör
Längd (engelska) 0,23 tum
Dnase Free Nej
Inkluderar utan mikrorör
För användning med (utrustning) 500 μL och 1,5 ml mikrocentrifugrör
Längd (metrisk) 6mm
Längd (metrisk) rör 6mm
Kapacitet 0,01 oz., 0,5 ml