Läs mer
DWK Life Sciences™ Kimble™ Kontes™ Dubbelt vakuum/gasfördelare med glaspluggar
Produktkod. p-3246728
Antal hamnar:
5
Bredd (engelska):
17,7 tum
Bredd (metrisk):
45 cm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12836658
Brand: DWK Life Sciences™ 2161300005
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Hela grenrör i glas för anslutning av inertgas- och vakuumkällor
  • Tillverkad av 0,5 tum mellanväggsrör
  • 4 mm hål i glasstoppkranar med nedre vakuumkammare 85 mm från varandra
  • Upptill höger anslutning är för inert gas
  • Nedre vänstra anslutningen är för vakuum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Dubbel grenrör
Inkluderar 0,5 tum Medium väggslang, kranar, 4 mm glas, nedre vakuumkammare, 2 slanganslutningar
Material Glas
Antal hamnar 5
Väggslang (engelska) 0,5 tum
Väggslang (metrisk) 1.27 cm
Bredd (engelska) 17,7 tum
Bredd (metrisk) 45 cm