Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ 100 ml 8 tum. Centrifugerör för olja och väder (End Point Index).
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Kan användas vid bestämning av rester i Liquiified Petroleum (LP) gaser, ASTM Metod D2158.
- KIMAX™ rör som används flitigt i Kalifornien
- Kalibrerad för att innehålla
- Toppen är bearbetad för att ta emot snäpplock 28150R-6
- Skala och legend är hållbar vit keramisk emalj
- Andra graderingar än 45240
- Kapacitet 100 ml
- Max RCF 800
- Rör OD 37mm, Längd utan propp 203mm
- Graderingsintervall (ml) 0-1 på 0,05, 1-3 på 0,1, 3-6 på 0,2, 6-10 på 0,5, 10-100 på 1
- Tolerans (mL) 0 till 0,1 -± 0,02, över 0,1 till 0,30 -± 0,03, över 0,3 till 1 -± 0,05, över 1 till 3 -± 0,10, över 3 till 5 -± 0,20, över 5 till 10 -± 0,50, över 10 -± 1.00
- Hyllförpackning med 6 st, etui om 12
- 45241LF-100 har vår egendom Lazer-Fused™ teknologi för hållbar och exakt märkning och enastående volymetrisk noggrannhet. För mer information om vår Lazer-Fused™ rör, klicka här.
- Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438, D2158 |
| Kapacitet (metrisk) | 100 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Används vid bestämning av rester i flytande petroleumgaser (LP). |
| Tolerans | 0 till 0,1 ml in± 0,02 ml,> 0,1 till 0,3 ml in± 0,03 ml,> 0,3 till 1 ml in± 0,05 ml,> 1 till 3 ml in± 0,1 ml,> 3 till 5 ml in± 0,2 ml,> 5 till 10 ml in± 0. |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 203 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |