Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerrör av glas med konisk botten: 12,5 ml Kapacitet
Kapacitet (metrisk):
12,5 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav.
- Disponibel
- Med konisk botten
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | Att innehålla |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438, API 2542 |
| Kapacitet (metrisk) | 12,5 ml |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borsilikatglas |
| För användning med | Används för att bestämma bottensediment och vatten i petroleum |
| Tolerans | 0 till 1 ml i 0,1 %,> 1 till 2 ml i 0,15 %,> 2 till 5 ml i 0,2 %,> 5 till 10 ml i 0,4 %,> 10 till 25 ml i 0,5 %,> 25 ml i 1 % |
| Form | Konisk |
| Längd (metrisk) | 118 mm |
| Bottenform | Konisk |
| Visa mer |