Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerrör av glas med konisk botten: 15 mL Kapacitet
Produktkod. 11825801
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Examen:
0,1 ml
Permanent Red, 0,1 ml
Längd (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 125
Produktkod. 11825801
Brand: DWK Life Sciences 4516415
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tål centrifugering upp till 2980 RCF
  • Med konisk botten
  • Rören är gjorda av borosilikatglas i enlighet med ASTM Specifikation E438, typ I, klass A eller B glaskrav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kalibrering Att innehålla
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Borsilikatglas
Tolerans 0 till 0,2 ml in± 0,05 ml,> 0,2 till 1 ml in± 0,1 ml,> 1 till 3 ml in± 0,15 ml,> 3 ml in± 0,2 ml
Form Konisk
Längd (metrisk) 118 mm
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Ingår ej
Skrivområde Markeringspunkt
Diameter (metrisk) 17 mm
Examen Permanent Red, 0,1 ml
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 2980 x g