Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerrör av glas med konisk botten: 15 mL Kapacitet
Produktkod. 11828542
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Längd (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 125
Examen:
0,1 ml
Permanent Red, 0,1 ml
Produktkod. 11828542
Brand: DWK Life Sciences 4516015
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Tål centrifugering upp till 2980 RCF
  • With conical shaped bottom
  • Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP, ASTM E 438
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Borosilicate Glass
Form Conical
Längd (metrisk) 118 mm
Bottenform Conical
Förslutningstyp Not Included
Diameter (metrisk) 17 mm
Graderad No
Produkttyp Centrifuge Tube
Max. RCF 2980 x g