Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Centrifugerrör av glas med konisk botten: 15 mL Kapacitet
Disponibel:
Återanvändbar
Engångsbruk
Återanvändbar
Examen:
0,1 ml
Permanent Red, 0,1 ml
Längd (metrisk):
118 mm
126 mm
130 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Paket med 125
Beskrivning
Tål centrifugering upp till 2980 RCF
- With conical shaped bottom
- Tubes are made from borosilicate glass in compliance with ASTM Specification E438, Type I, Class A or B glass requirements
Specifikationer
Specifikationer
| Kalibrering | To contain |
| Certifikat och efterlevnad | USP, ASTM E 438 |
| Kapacitet (metrisk) | 15 mL |
| Disponibel | Återanvändbar |
| Material | Borosilicate Glass |
| Liner material | PTFE |
| Trådstorlek | 15-415 |
| Tolerans | 0 to 0.2mL in ±0.05mL, >0.2 to 1mL in ±0.1mL, >1 to 3mL in ±0.15mL, >3mL in ±0.2mL |
| Form | Conical |
| Längd (metrisk) | 130 mm |
| Visa mer |