Läs mer
DWK Life Sciences Wheaton™ Individuellt förpackade serologiska plastpipetter för engångsbruk
Produktkod. 16458965 Handla allt Wheaton Science Products Produkter
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Produktkod. 16458965
Brand: DWK Life Sciences 569001110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bestrålningssteriliserad och lämplig för vävnadsodlingsarbete.
  • Ha enhetliga dragna eller gjutna spetsar och fasade eller gjutna toppändar med bomullstoppning
  • Två ringar nära toppen anger att en liten mängd kvar i spetsen efter leverans måste blåsas ut och läggas till huvudvolymen som levereras
  • 5 mL storlek har nu tvådelad design
  • Färgkodade förpackningar gör valet av rätt pipettstorlek snabbt och exakt
  • Kalibrerad“ Att leverera” att tipsa
Beställningsinfo
Individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar
Uppfyllande
Designad från ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Aspiratorplugg Ja
Kalibrerad Ja
Certifikat och efterlevnad ASTM E934
Diameter (metrisk) Yttre 1.5 mm
Material Plast
Sterilitet Sterila
För användning med (applikation) För vävnadsodlingsarbete
Graderad Ja
Examen 0.1 mL
Negativa examen 0.3 mL
Kvantitet 200/Pk., 1000/Cs.
Tolerans ±0,02 ml
Förpackningstyp Individuellt inslagna
Färg Rött
Volym (metrisk) 1 mL
Typ Serologisk pipett
Disponibel Engångsbruk