Learn More
DWK Life Sciences Wheaton™ Serologiska engångspipetter i plast med standardspets i multipack
Product Code. 16428965 Shop All Wheaton Science Products Products
Click to view available options
Volym (metrisk):
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
Färg:
Blått
Gult
Klart
Orange
Purple
White
Examen:
0.01 mL
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
Negativa examen:
0.3 mL
2 mL
3 mL
10 mL
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Product Code. 16428965
Brand: DWK Life Sciences 5680050510
Only null left
Add to basket
Add to basket
Utgången artikel:
Den här artikeln utgår ur vårt sortiment när vårt lager är slut.
Bestrålningssteriliserad och lämplig för vävnadsodlingsarbete
  • Have uniform pulled or molded tips and beveled or molded top ends with cotton plugging
  • Two rings near top denote that small amount remaining in tip after delivery must be blown out and added to main volume delivered
  • 5mL size now has two-piece design
  • Color-coded packaging makes choosing correct pipet size quick and accurate
  • Calibrated “To Deliver” to tip
Order Info
Multipackade 10 ml pipetter tillgängliga med antingen vanlig spets (1,5 mm dia.) eller bred spets (diameter 3,5 mm). Alla storlekar tillgängliga antingen i individuella omslag av papper/plast överpackade i dispenseringshyllförpackningar, eller i återförslutbara multipack överpackade i fraktcontainrar.
Compliance
Designad från ASTM™ E 934.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certifikat och efterlevnad ASTM E934
Material Plastic
Sterilitet Sterile
För användning med (applikation) For tissue culture work
Graderad Yes
Examen 0.5 mL
Negativa examen 10 mL
Kvantitet 100/Cs.
Tipsstil Standard
Förpackningstyp Multi-pack
Färg Purple
Volym (metrisk) 50 mL
Typ Serological Pipet
Disponibel Single-use