Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™-51 Brand Reusable Class B Mohr (Measuring) Pipets
Volym (metrisk):
0.1 mL
Färg:
White
Tolerans:
±0.005 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 12
Beskrivning
Rugged construction
- Intended for chemical laboratory work—tip openings are smaller than usually desired for clinical laboratory operations
- Permanent brown, graduated scale fused into uniform bore tubing ending above taper
- Color coded by size for ease in sorting
- Tempered tips
- Calibrated “To Deliver”
Uppfyllande
Designed from ASTM™ E 1293, Class B, Style 1 requirements.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | ASTM E438, USP Type I, Class B |
| Klass | B |
| Material | Borosilicate Glass |
| Graderad | Yes |
| Examen | 0.01 mL |
| Längd (engelska) | 11.8 in. |
| Tolerans | ±0.005 mL |
| Volym (engelska) | 0.003 oz. |
| Färg | White |
| Volym (metrisk) | 0.1 mL |
| Visa mer |