Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Solida borosilikatglaspärlor för destillationskolonner
Produktkod. p-89700
Diameter (metrisk):
5 mm
6 mm
Förpackningsstorlek:
1lb
Paket med 3000
Produktkod. 15105205
Brand: DWK Life Sciences 135005
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Motstå angrepp av vätskor eller ångor
Kan användas som blandningspärlor, kokande stenar eller packning
Beställningsinfo
Förpackad i 1 lb. lådor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Borsilikatglas
Diameter (metrisk) 5 mm