Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Bearbetad hals N-51A Borosilikatglasflaskor med obunden polyetenförslutning
Volym (metrisk):
4 mL
12 mL
Höjd (metrisk):
45 mm
50 mm
Diameter (metrisk) Yttre:
15 mm
21 mm
Volym (engelska):
1 dr.
3.2 dr.
Förpackningsstorlek:
Paket med 432
Paket med 864
Beskrivning
Bearbetad hals OPTICLEAR™ injektionsflaskor är utmärkta för förpackning av läkemedelsprodukter. Finns i en mängd olika kapaciteter (4mL, 12mL, 20mL) i hyllförpackningar om 72 st.
- Kapacitet 4 ml / 1 dram: Höjd 45 mm, ytterdiameter 15 mm, fodral på 864
- Kapacitet 12 ml / 3 dram: höjd 50 mm, ytterdiameter 21 mm, fodral på 432
- Kapacitet 20 ml / 5 dram: höjd 55 mm, ytterdiameter 27 mm, fodral på 216
Specifikationer
Specifikationer
| Klassificering | B |
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 21 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Volym (metrisk) | 12 mL |
| Volym (engelska) | 3.2 dr. |
| Produktlinje | Kimble |
| Volym (metrisk) Totalt | 12 mL |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Öppna bottenproppen |
| Visa mer |