Läs mer
Kimberly-Clark™ Kimcare General™ Frekvent användning Handrengöring
Handla allt Kimberly-Clark Professional Produkter
Volym (metrisk):
20 l
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
- Levereras i förpackningar om 4 x 5 L kannor
- Vitt
- Lätt doftande
- Idealisk för hektiska toaletter
- Kostnadseffektivt
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Handrengöring |
| Färg | Vitt |
| Form | Vätska |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001 |
| Mått (L x B x H) | 29 x 19 x 13 cm |
| För användning med (applikation) | Lämplig för högtrafikerade tvättrum |
| Förpackning | Kannor |
| Kvantitet | 4 Pk. |
| Storlek | 4 x 5 L |
| Volym (engelska) | 5,3 gal. |
| Visa mer |