Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ M3 Ansiktsmasker i veckstil
GREENER_CHOICE
Produktkod. p-7237197
Fästtyp:
Slipsar
Öronöglor
Bredd (metrisk):
18 cm
23 cm
Bredd (engelska):
7,1 tum
9,1 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11742473
Brand: Kimtech™ 62465
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mask i veckstil tillgänglig med öronbyglar eller mjuka knytband. Rekommenderas för användning i ISO Klass 3 och högre renrumsmiljöer.
  • Innerbeklädnad i vitt BiCoSof™
  • Nosstycke tillverkat av helt sluten, mjuk, formbar aluminium
  • Ytterbeklädnad tillverkad av genomskinlig polyetenfilm
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Material Polyeten
Storlek Standard
Sterilitet Icke-steril
Stil Plisserad
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Disponibel Engångsbruk
Filtereffektivitet 99,5 % (PFE), 98,7 % (BFE)
För användning med (applikation) Halvledare, diskenhet, datalagring, integrerade kretsar
Latexfri Ja
Modell 62465
Porstorlek 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie Kimtech™ M3
Bredd (engelska) 7,1 tum
Bredd (metrisk) 18 cm