Läs mer
Kimtech™ Kimtech™ A8 Clean Overall
GREENER_CHOICE
Produktkod. 15568881
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
2X-large
3X-large
4X-stor
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 15568881
Brand: Kimtech™ 47694
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Upprätthålla ISO 7 klass C eller högre renrumsmiljöer med andningsbar, ultralätt overall. Kimtech™ A8 Clean Overalls är gjorda av ett högpresterande, kemikaliebeständigt tyg och kommer i komprimerad förpackning för att spara utrymme i klädrummet.
  • Högpresterande kemikaliebeständigt tyg
  • Innovativt, ultralätt tyg: 45 gsm
  • Andas
  • Mycket bekväm
  • Komprimerad förpackning för att spara utrymme i klädrummet
Specifikationer
Produkttyp Renrumsoveraller
Storlek X-large
Material SMS
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
Midja stil Elastisk
Ankel stil Elastisk
Manschettstil Tumslinga
Hals stil Krage
Huva typ Utan huvor
Förslutningstyp Dragkedja
Sömtyp Sydd
Sterilitet Icke-steril
Motstånd Hold (Håll)
Krage typ Stående
Certifikat och efterlevnad PPE Cat III Typ 5/6 (Skydd mot partiklar/begränsat stänkskydd), EN1149-1:1995 Antistatiskt plagg
För användning med (applikation) Kontrollerade miljöer