Läs mer
Thermo Scientific™ Kinase Tracer 236, 50μ M
Beskrivning
I den LanthaScreen™ Eu Kinase Binding Assay, bindning av en Alexa Fluor™ konjugat eller spårämne såsom Kinase Tracer 236 till ett kinas detekteras genom tillsats av en Eu-märkt anti-tag-antikropp. Bindning av spårämnet& antikropp mot ett kinas resulterar i en hög grad av FRET, medan förskjutning av spårämnet med en kinashämmare resulterar i en förlust av FRET. Till skillnad från många kinasaktivitetsanalyser är denna analys en enkel blandning och läsanalys, utan utvecklingssteg.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysera | Kinasbindningsanalys |
| Analysinträde | Biokemisk bindning/kinetisk |
| Innehåll och lagring | Förvara vid -20 °C. |
| För användning med (applikation) | TR-FRET |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Formatera | 384-brunnars tallrik |
| Etikett eller färgämne | Alexa Fluor™ 647 |
| Kvantitet | 25μ L |
| Avläsning | Kinetic (Kinetisk) |
| Frakt skick | Torr is |
| Visa mer |