Läs mer
Kinematica™ 12 mm W-Design Aggregate för Polytron™ för PT 1200 E, PT 1300 D och PT 2500E Homogenisatorer
Produktkod. 10059721 Handla allt Kinematica Produkter
Volymintervall (metriskt):
2 till 250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10059721
Brand: Kinematica™ 11030060
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med Polytron™ PT 2500 E Dispersionsenhet för stativ.
  • W-design förhindrar att fibrösa, trådiga eller fasta prover täpper igen aggregat
Specifikationer
  • Modell: PT-DA 12/2WEC-E157
  • Längd: 15,7 cm (12 tum)
  • Volym: 2 till 250 ml
  • Max. Spetshastighet: 14 m/s
Användningsområden
  • Dispergerande av fibrösa, trådiga eller fasta prover
  • Alla standardspridningsapplikationer som liknar EC-aggregat
Specifikationer
Volymintervall (metriskt) 2 till 250 ml
Längd (metrisk) 15.7 cm
Modell PT-DA 12/2WEC-E157