Läs mer
Lonza™ Kinetic-QCL™ Bulk kinetisk kromogen LAL-analys; 2400 Test Kit
Kvantitet:
100 flaskor LAL-lysat, 24 tester/flaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Bulk kinetisk kromogen LAL-analys för endotoxindetektion för 2040-tester.
- Kit innehåller inte endotoxin: E50-643L beställs separat.
- Finns som en beställningsvara.
- Analyskänslighet: 0,005 - 50 EU/ml
- Mest känslig av LAL-analyserna.
- Kvantitativ, kinetisk analys för detektion av gramnegativt bakteriellt endotoxin.
- Ett prov blandas med det rekonstituerade LAL-reagenset i en 96-brunnars platta och placeras i en inkubationsplattläsare som mäter absorbansen vid 405 nm.
- Reaktionen övervakas automatiskt över tiden för uppkomsten av en gul färg.
- Den tid som krävs för förändringen är omvänt proportionell mot mängden närvarande endotoxin.
- Koncentrationen av okända prover kan sedan beräknas från en standardkurva.
- Mest lämpligt val för att testa små volymer parenterala, vacciner, antibiotika och biologiska preparat.
- Mindre påverkad av hämmande produkter som kan störa koaguleringsmekanismen i turbidimetriska och gelkoagelanalyser.
- Idealisk för biologiska produkter som vacciner och antibiotika.
Specifikationer
Specifikationer
| Analyser | Kinetisk kromogen LAL-analys för endotoxindetektion |
| Beskrivning | Analyskänslighet: 0,005 till 50 EU/ml |
| För användning med (applikation) | Endotoxin detektion |
| Kvantitet | 100 flaskor LAL-lysat, 24 tester/flaska |