Läs mer
Thermo Scientific™ KingFisher™ Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor för PrepSEQ Chemistry
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
De Thermo Scientific Pharma KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor är avsedd för farmaceutiska analystillämpningar och är ett utmärkt alternativ för anläggningar som vill automatisera sina PrepSEQ Residual DNA eller PrepSEQ 1-2-3 nukleinsyraextraktionspaket. KingFisher Apex-plattformen är en förstklassig automatiserad plattform designad för att möta dina behov av hög genomströmning. Den integrerar sömlöst den snabba, pålitliga och kostnadseffektiva magnetiska pärlbaserade extraktionen av nukleinsyror som du förväntar dig av PrepSEQ-teknik med ett 96-brunnars automationssystem. Med hjälp av magnetisk partikelseparationsteknik ger detta system utmärkt reproducerbarhet och kvalitet.
Funktionerna hos Pharma KingFisher Apex 96 magnetisk partikelprocessor med djuphålshuvud inkluderar:
•Tillförlitlig återvinning —kvantitativ och konsekvent nukleinsyraåtervinning och korskontamineringskontroll
•Effektiv isolering isolering av —hög kvalitet och hög genomströmning av nukleinsyror från Mycoplasma, Vesivirus, MMV och rest-DNA
•Strömlinjeformad design —överlägsen prestanda och kostnadseffektivitet per reaktion
•Modul& mångsidig applikation —helt kompatibel med PrepSEQ nukleinsyraextraktionssatser
Kvantitativ& konsekvent återhämtning
Kvantitativ och konsekvent återvinning av DNA från utmanande matriser inklusive prover —som har hög proteinkoncentration, lågt pH eller högt salt utgör —ofta en teknisk utmaning. PrepSEQ-nukleinsyraextraktionssatserna är nu anpassade för arbetsflöden med högre genomströmning (upp till 96 extraktioner, eller 24 prover i tre exemplar) när de används i kombination med KingFisher Flex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor. Den speciella formuleringen av magnetiska partiklar som tillhandahålls i PrepSEQ-kit hjälper till att säkerställa effektiv och specifik återhämtning av DNA från utmanande prover.
Hög kvalitet& genomströmningsisolering
De flesta automatiserade vätskehanteringssystem flyttar reagens in i och ut ur en enda brunn för att utföra de olika stegen av nukleinsyraisolering. Däremot använder KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor permanenta stavar för att samla upp de magnetiska pärlorna från lösningen och släpper pärlorna i en brunn som innehåller reagenser för nästa steg av isolering. Effektiviteten av pärluppsamling och överföring leder till överlägsen tvättning, elueringseffektivitet och bearbetning. KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor kan bearbeta upp till 24 prover i triplikat, jämfört med 3 prover i triplikat med den manuella metoden.
Kompatibel med PrepSEQ provberedningssatser
KingFisher Apex 96 Deep-well Head Magnetic Particle Processor har optimerats för att fungera med både PrepSEQ Residual DNA Sample Preparation Kit och PrepSEQ 1-2-3 Nucleic Acid Extraction Kit-analyser. Instrumentet levereras förinstallerat med PrepSEQ-optimerade protokoll och kräver ingen ytterligare optimering efter installation och validering.
Specifikationer
Spezifikation
| Produkttyp | Instrument för nukleinsyraextraktion och cellseparation |
| Provtyp | Vävnadshomogenat |
| Lämplig nedströmsanalys | PCR/qPCR, Sekvensering, Mass Spec |
| Tallrikar per däck | 8 |
| Formatera | 96-brunnars instrument |
| Kvantitet | Låda med 1 |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.