missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Invitrogen™ Kininogen 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Invitrogen™ PA521333

Produktkod. 13297658

  • 4615.00 SEK / 100µg

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Beskrivning

Beskrivning

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLa, HepG2, Molt-4, Raji. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

This gene uses alternative splicing to generate two different proteins- high molecular weight kininogen (HMWK) and low molecular weight kininogen (LMWK). HMWK is essential for blood coagulation and assembly of the kallikrein-kinin system. Also, bradykinin, a peptide causing numerous physiological effects, is released from HMWK. In contrast to HMWK, LMWK is not involved in blood coagulation. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer

Specifikationer

Kininogen 1
Polyclonal
Unconjugated
KNG1
alpha-1-MAP; Alpha-2-thiol proteinase inhibitor; BDK; BK; Bradykinin; fitzgerald factor; high molecular weight kininogen; H-kininigen; HMWK; Ile-Ser-Bradykinin; Kallidin I; Kallidin II; kininogen; kininogen 1; kininogen 1-like 1; kininogen-1; Kininogen-1 heavy chain; Kininogen-1 light chain; Kng; Kng1; Kng1l1; L-kininogen; low molecular weight (LMW) T-kininogen II; Low molecular weight growth-promoting factor; Lysyl-bradykinin; Major acute phase protein; major acute phase protein (alpha-1-MAP); Thiostatin; T-kinin; T-kininogen 2; T-kininogen 2 heavy chain; T-kininogen 2 light chain; T-kininogen II; T-kininogen II heavy chain; T-kininogen II light chain; williams-Fitzgerald-Flaujeac factor
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
3827
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
1 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
P01042
KNG1
Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human HMW Kininogen. The exact sequence is proprietary.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktförslag

Produktförslag

Filmer
SDS
Dokument

Dokument

Certifikat
Kampanjer

Kampanjer

Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.