Läs mer
KleenGuard™ KleenGuard™ G40 latexbelagda bomullshandskar
Storlek:
Small
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
12 par
Beskrivning
- Handskar ger hållbarhet på den industriella arbetsplatsen
- Polybomullslatexbeläggningsprocess ger lägre latexproteiner
- Skrynklig latexstruktur förbättrar greppförmågan
- Andningsbar bomullsrygg ökar komforten
- Idealisk för murverk, konstruktion och allmänt underhåll
- Dedikerade höger- och vänsterhandskar för en åtsittande, säker passform
Specifikationer
Specifikationer
| Beläggningsmaterial | Skrynklig latex |
| Färg | Grå |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Hand | Specifik |
| Material | Polybomull |
| Produkttyp | Sömlösa stickade handskar |
| Storlek | Betydande |
| Stil | Helhandsvante |
| För användning med (applikation) | Murverk, allmänt underhåll och konstruktion |
| Färg på handskemanschett | Svart |
| Visa mer |