Läs mer
Tocris Bioscience™ KN 92
Kvantitet:
1 mg
Beskrivning
Inactive analog of the CaM kinase II inhibitor KN 93 . Potassium channel (Kv1.2, 1.4, 1.5, 2.1, 3.2 and hERG) blocker in vitro.
Active Analog also available.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | KN 92 |
| CAS | 1135280-28-2 |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C24H28ClN2O7PS |
| Formel vikt | 554.98 |
| Molekylvikt (g/mol) | 554.979 |