Läs mer
Tocris Bioscience™ KN-93
GREENER_CHOICE
Produktkod. 30001224
Kvantitet:
1 mg
Produktkod. 30001224
Brand: Tocris Bioscience™ 1278/1
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CaM kinase II inhibitor; also K+ channel blocker (KV)
Potent, cell permeable inhibitor of CaM kinase II (IC50 = 0.37 μM). Also a direct extracellular open channel blocker of voltage-gated potassium channels (IC50 = 307 nM for KV1.5) and abolishes IKr in ventricular myocytes (IC50 = 102.6 nM) independently of CaM kinase II inhibition.
Water soluble form and Negative Control also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material KN-93
CAS 139298-40-1
Kvantitet 1 mg
Molekylformel C26H29ClN2O4S
Formel vikt 501.04
Renhet >98%
Molekylvikt (g/mol) 501.038