Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Märke 5 mm NMR-provrör för engångsbruk
Produktkod. 11873722
Längd (metrisk):
177,8 mm
Kvantitet:
50/förpackning
Förpackningsstorlek:
Paket med 50
Produktkod. 11873722
Brand: DWK Life Sciences 8971930050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För instrument med fältstyrka på cirka 60MHz
Varje rör uppfyller stränga specifikationer för väggtjocklek, variation och camber för att säkerställa exakta mätningar och reproducerbarhet. Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
  • Tillverkad av borosilikatglas av typ I
  • Väggtjocklek: 0,015 tum. (0,38 mm)
  • Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
  • Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Diameter (engelska) Yttre 0,19 tum
Längd (metrisk) 177,8 mm
Material Borsilikatglas
Stängningsmaterial Polyeten
Förslutningstyp Öppen topp
Diameter (metrisk) Yttre 5 mm
Fältstyrka 100MHz
För användning med (applikation) Designad för användning i högupplöst NMR-spektroskopi
Inkluderar Lock
Längd (engelska) 7 tum
Form Cylindrisk
Tjocklek (engelska) Vägg 0,015 tum.
Tjocklek (metrisk) vägg 0.38 mm
Kvantitet 50/förpackning