Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Märke 5 mm högkvalitativa NMR-provrör
Längd (engelska):
7 tum
Fältstyrka:
100 MHz
150 MHz
200 MHz
500 MHz
800 MHz
Camber (engelska):
±0,00015 tum.
±0,00025 tum.
±0,0005 tum.
±0,001 tum.
±0,002 tum.
Koncentricitet (engelska):
±0,0002 tum.
±0,0005 tum.
±0,002 tum.
±0,0025 tum.
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
Precisionstillverkade rör designade för användning i högupplöst NMR-spektroskopi som karakteriserar organiska molekyler genom mätning av atomkärnors resonansfrekvenser. Forskningstillämpningar inkluderar analys av polymerstrukturer och organiska lösningar.
- Tillverkad av borosilikatglas av typ I
- Väggtjocklek: 0,01475 tum. (0,37 mm)
- Väggvariation och camber beror delvis på rörlängden
- Alla provrör kommer med kompressionspassade plastlock och sandblästrade markeringsfläckar
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) Yttre | 0,19 tum |
| Längd (metrisk) | 177.8 mm |
| Material | Borsilikatglas |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Förslutningstyp | Kompressionspassform |
| Diameter (metrisk) Yttre | 5 mm |
| Koncentricitet (engelska) | ±0,002 tum. |
| Diameter (engelska) Inre | 0,165 tum. |
| Camber (engelska) | ±0,001 tum. |
| Diameter (metrisk) Inre | 4.2 mm |
| Visa mer |