Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kimble™ Kontes™ Komponenter för Ultra-Ware™ Filtreringslockssystem
Produktkod. p-3286592
Typ:
Filtreringslock
Slang Barb
Stöd Frit
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12881541
Brand: DWK Life Sciences 9539150001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Olika tillbehör för filterlockssystem
  • Stödfritt glas med grov porositet: 47 mm (1,85 tum)
  • Övre skruvklämma: 47 mm (1,85 tum)
  • Droppspets: PTFE
  • Slanghulling: PFA, 6,35 mm (0,25 tum)
  • Filtreringslock: GL 45
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Ultra-ware™ filterlockssystem
Material PFA
nr per ärende 1 fall
Typ Slang Barb