Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Borosilikat mikro engångspipetter med hållare
Produktkod. p-3247129
Längd (metrisk):
32 mm
41 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 13015813
Brand: DWK Life Sciences 7645000010
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mät mikromängder vätska i laboratoriet med hjälp av Kimble™ Borosilikat mikro engångspipetter med hållare.
  • Billig
  • du kan kassera varje tub efter användning
  • Fyllningen är enkel
  • Kapillärverkan, inte externt applicerad sug, drar vätskan in i röret
  • För att dispensera vätskan, tryck helt enkelt på glödlampan
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad USP typ I, ASTM E438
Diameter (engelska) Inre 0,0219 tum.
Diameter (engelska) Yttre 0,0314 tum.
Diameter (metrisk) Inre 0.5562 mm
Diameter (metrisk) Yttre 0.7975 mm
Material Borsilikatglas
Inkluderar 1 glödlampsenhet och 1 dispenserflaska
Längd (engelska) 1,61 tum.
Längd (metrisk) 41 mm
Typ Mikropipett
Disponibel Engångsbruk