Läs mer
DWK Life Sciences Kimble™ Kontes™ Ultra-Ware™ Mikrofiltreringsenhet med stöd av rostfritt stål (47 mm)
Produktkod. 11848482
:
47 mm filterhållare för kolvar eller grenrör; Trattvolym: 300 ml; Stödmaterial: 316 SS
Produktkod. 11848482
Brand: DWK Life Sciences 9538050000
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att hantera upp till 500 ml provvätskor för analys av partikelformig eller mikrobiologisk kontaminering.
Den har ett stöd av rostfritt stål och används för att filtrera viskösa eller proteinhaltiga lösningar eller för att producera ultrarent filtrat.
  • Levereras med en stödskärm av 304 rostfritt stål, en PTFE-stödskärmspackning, en glasstödbas, en 300 ml graderad tratt, en anodiserad aluminiumklämma och en #8 silikonpropp
  • Trattar graderas från 100 till 250 ml i steg om 25 ml
  • Förfiltrets storlek är 35 mm
  • Ungefärlig filterarea är 9,6 cm 2
  • 80 x 80 304 rostfritt stålnät, 0,0055 tum öppningsstorlek, 19,4 % öppen yta, 0,007 tum tråddiameter
  • Anslutning till 1 liters filtreringskolv (finns som tillbehör) görs med en #8 silikonpropp
  • Tillverkad av 33 expansion, låg extraherbart borosilikatglas som överensstämmer med USP Typ I och ASTM E438, typ I, klass A krav
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Rostfritt stål (316)
Volym (metrisk) 300 mL
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 7.6 cm
Höjd (engelska) 9 tum
Höjd (metrisk) 22.9 cm