Läs mer
Thermo Scientific Chemicals Krebs-Ringer-lösning, HEPES-buffrad
Produktkod. p-7076757
Kvantitet:
500 mL
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
500ml
Produktkod. 15428779
Brand: Thermo Scientific Chemicals J67795.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
Standard fysiologisk buffert som är lämplig för olika kalciumavbildningsexperiment. Det används också som konserveringsmedel.
Standard fysiologisk buffert som är lämplig för olika kalciumavbildningsexperiment. Det används också som konserveringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Krebs-Ringer Solution
Fysisk form Vätska
Kvantitet 500 mL
Förpackning Plastflaska
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.